Learn More
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™
Code produit 11767787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Remplissage
Remplissage de l’électrode pH
Remplissage de surfactant pour électrodes, remplissage de Ross
Solution de remplissage KCl
Quantité:
5 x 60 ml
60 ml
Conditionnement:
300mL
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage Quantité unitSize
11767787 Remplissage 60 ml 5 pièces
11777787 Remplissage 60 ml 5 pièces
12083363 Remplissage de surfactant pour électrodes, remplissage de Ross 60 ml 5 pièces
12064502 Remplissage 60 ml 5 pièces
12034502 Remplissage 60 ml 300mL
12044502 Remplissage 60 ml 5 pièces
11797787 Remplissage 60 ml 5 pièces
11707797 Remplissage 60 ml 5 pièces
11717797 Remplissage de l’électrode pH 5 x 60 ml 5 pièces
13499216 Solution de remplissage KCl 60 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11767787 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 510011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    142.20€ / 5 pièces
    Économisez 23.80€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette solution de remplissage pour électrodes de pH avec les électrodes de pH et les électrodes de référence.
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence. Conditionnée en lots de cinq flacons de 60 ml (5 x 2 oz).
  • Utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS™ (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes de pH
  • Lorsque l’électrode de référence à simple jonction (900100) ou l’électrode de référence à double jonction (900200) est utilisée avec les électrodes sélectives aux ions (ISE) Orion, se reporter à la solution de remplissage ISE recommandée indiquée dans le guide de l’utilisateur des ISE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de remplissage pour électrodes de pH No Cal
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH et électrodes de référence, utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes ROSS
Type Solution de recharge pour électrodes de pH
Type de solution de remplissage Remplissage
Conditionnement Flacon
Quantité 60 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Reference Filling Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.