Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Code produit 11757727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ammoniac
Chlore (libre)
Chlore (total)
Cuivre (libre)
Fer (ferro)
Fer (total)
Manganèse
Molybdate/molybdène
Nitrite
Phosphate (ortho)
Silice
Sulfate
Plage:
0,01 à 0,3 mg/l de N
0,01 à 0,8 mg/l de N
0,02 à 1,8 mg/l de Fe
0,02 à 2 mg/l de CI2
0,02 à 2 mg/l de Cl2
0,02 à 3 mg/l de Fe
0,05 à 5 mg/l de Cu
0,06 à 2,5 mg/l de PO4
0,1 à 18 mg/l de Mn
0,5 à 66 mg/l de MoO4
1 à 90 mg/l de SiO2
5 à 100 mg/l de SO4
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
100 tests
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Plage Conditionnement
11757727 Chlore (libre) 0,02 à 2 mg/l de Cl2 100 pièces
11707727 Ammoniac 0,01 à 0,8 mg/l de N 1 pièce
11717727 Cuivre (libre) 0,05 à 5 mg/l de Cu 1 pièce
15159192 Molybdate/molybdène 0,5 à 66 mg/l de MoO4 100 pièces
11727727 Molybdate/molybdène 0,5 à 66 mg/l de MoO4 1 pièce
11737727 Nitrite 0,01 à 0,3 mg/l de N 1 pièce
11747727 Manganèse 0,1 à 18 mg/l de Mn -
11712248 Silice 1 à 90 mg/l de SiO2 100 pièces
11767727 Chlore (total) 0,02 à 2 mg/l de CI2 1 pièce
11777727 Fer (ferro) 0,02 à 3 mg/l de Fe 1 pièce
11787727 Fer (total) 0,02 à 1,8 mg/l de Fe 1 pièce
11797727 Sulfate 5 à 100 mg/l de SO4 100 tests
11707737 Phosphate (ortho) 0,06 à 2,5 mg/l de PO4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11757727 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AC4P71
 Article restreint
En stock
Réalisez des mesures plus faciles et plus propres avec des produits chimiques en sachets de poudre pré-mesurés et prêts à l’emploi.
Utilisez les réactifs en sachets de poudre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific Orion AquaMate Vis et UV-Vis. Les produits chimiques en sachets de poudre se dissolvent rapidement en solution, sont faciles à mélanger et ne nécessitent pas de tige d’agitation ou d’écrasement. Chaque sachet de poudre est entaillé pour une ouverture simplifiée de la pochette en laboratoire ou sur le terrain. Les réactifs pour sachets de poudre mesurent l’aluminium, l’ammoniaque, le chlore, le cuivre, le cyanure, DEHA, le fer, le manganèse, le molybdate, la nitrite, le phosphate, la silice et le sulfate.
  • Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
  • Compatible avec les colorimètres Orion™ AQUAfast™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chlore (libre)
Méthodes approuvées par l’EPA Eau potable : Méthodes standard 4500-Cl G/méthode Orion AC4P71 approuvée par l’EPA ATP ; eaux usées : Méthodes standard 4500-Cl G-2000
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700
Comprend 100 boîtes de poudre de DPD sans chlore
Conditionnement Powder Pack
Quantité 100 tests
Plage 0,02 à 2 mg/l de Cl2
Accessoires recommandés Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24)
Méthode de test DPD
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.