Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’entretien de sonde Orion™ pour lecteurs d’oxygène dissous
Code produit 10152962
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous
Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous, 081010MD, 08101 Probes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10152962 Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous 1 pièce
10336112 Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous, 081010MD, 08101 Probes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10152962 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 080513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    230.00€ / 1 pièces
    Économisez 17.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ces kits d’entretien spécialisés permettent de garantir les performances optimales des sondes d’oxygène dissous.
Utilisez les kits d’entretien spécialisés pour lecteurs à oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ afin de garantir les performances optimales des sondes à oxygène dissous polarographiques Orion, qui comprennent une solution électrolytique, un disque de polissage et deux bouchons à membrane.
Garantie : Hors boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pour 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
À utiliser avec (équipement) Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous
Type Accessoires pour sondes à oxygène dissous
Comprend 2 Capuchons à membrane, solution électrolytique, et disque de polissage
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.