Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de mesure Redox/oxydo-réduction/température Orion™
Description
Mesure efficacement et simultanément le potentiel d’oxydo-réduction et la température sans électrode de référence séparée. Les électrodes de mesure Redox/oxydo-réduction/température Thermo Scientific™ Orion™ peuvent mesurer l’oxydo-réduction et la température à l’aide d’un capteur redox au platine, d’un système de référence interne à l’argent / au chlorure d’argent et d’un thermomètre intégré adapté à la compensation automatique de la température (ATC).
- Disponible en configuration triode époxy à faible entretien et triode époxy rechargeable
- Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA)
- Non conçues pour les titrages ampérométriques ou à courant constant, notamment l'analyse Karl Fischer
Spécification
Spécification
| Description | Triode époxy rechargeable |
| Matériau | Époxy |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure série Orion Star |
| Type | Électrode Redox / rH / de température |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.