Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de mesure Redox/oxydo-réduction/température Orion™
Code produit 11732857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Triode rechargeable à résine époxy
Électrode Redox / rH / de température
À utiliser avec (équipement):
Appareils de mesure série Orion A+
Compteurs Orion série A+
Instruments de mesure série Orion Star
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11732857 Électrode Redox / rH / de température Instruments de mesure série Orion Star 1 pièce
10691033 Électrode Redox / rH / de température Appareils de mesure série Orion A+ 1 pièce
10315173 Triode rechargeable à résine époxy Compteurs Orion série A+ 1 pièce
10080514 Électrode Redox / rH / de température Instruments de mesure série Orion Star 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11732857 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9179BNMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    340.20€ / 1 pièces
    Économisez 83.80€
    19% de réduction
En stock
Mesurez efficacement et en simultané, l’ORP et la température, sans électrode de référence séparée dans une seule instance avec ces électrodes redox/ORP/temp.
Mesure efficacement et simultanément le potentiel d’oxydo-réduction et la température sans électrode de référence séparée. Les électrodes de mesure Redox/oxydo-réduction/température Thermo Scientific™ Orion™ peuvent mesurer l’oxydo-réduction et la température à l’aide d’un capteur redox au platine, d’un système de référence interne à l’argent / au chlorure d’argent et d’un thermomètre intégré adapté à la compensation automatique de la température (ATC).
Caractéristiques :
  • Disponible en configuration triode époxy à faible entretien et triode époxy rechargeable
  • Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA)
  • Non conçues pour les titrages ampérométriques ou à courant constant, notamment l'analyse Karl Fischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Water testing,wastewater, disinfection, aquaculture, process water.
Types de connecteurs BNC (Waterproof)
Description Triode époxy à faible entretien
Matériau Époxy
Certifications/Conformité ASTM D1498, Standard Methods 2580, USGS Ch 6.5
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type Électrode Redox / rH / de température