Learn More
Thermo Scientific™ Kits de résistances et accessoires Orion™
Description
Utilisez le kit d’étalonnage des résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Star série A et des conductimètres existants Orion™ de la série Star. Chaque kit d’étalonnage de la conductivité comprend six résistances qui simulent les valeurs de conductance nominale comprises entre 1 μS et 100 mS et qui sont dotées de connecteurs Mini-DIN à 8 broches.
Étalons de conductivité
- Traçables aux matériaux de référence du NIST
- Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
- Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
Spécification
Spécification
| Description | Kit résistance d’étalonnage de conductivité avec connecteur MiniDIN à huit broches |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure de conductivité 3 étoiles, instrument de mesure de pH/conductivité 4 étoiles, instrument de mesure de pH/OD/conductivité 5 étoiles, instrument de mesure de pH/ISE/OD/conductivité 5 étoiles |
| Type | Kit résistance d’étalonnage de conductivité |
| À utiliser avec (application) | Conductivity Calibration |