Learn More
Thermo Scientific™ Électrode demi-cellule Orion™ 8101BNWP ROSS™
Code produit 10029070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10029070 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10029070 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8101BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    221.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Obtenez des résultats trois à cinq fois plus précis que ceux obtenus avec des électrodes conventionnelles avec cette électrode demi-cellule.
L'électrode demi-cellule Thermo Scientific Orion 8101BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats obtenus sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
  • Matériau : corps en verre
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 100°C
  • Dimensions : 120 × 12mm
  • Réf. interne : ROSS
  • Précision en pH 0,01
  • Diamètre du bouchon : 16mm
  • À utiliser avec l’électrode de référence Orion ROSS 800300 ou 800500U
  • Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
  • Détermination précise du pH pour les travaux de routine ou de recherche
  • Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Connecteur BNC étanche
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode demi-cellule, connecteur BNC étanche
Dérive La dérive est inférieure à 0,002 pH par jour, la restandardisation est minimisée
Électrode ROSS indicating pH half-cell
À utiliser avec (équipement) Électrode de référence Orion ROSS 800300 ou 800500 U
Référence interne ROSS
Précision 0,01
Longueur (métrique) 120mm
Diamètre (métrique) du corps 12mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16mm