Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de câbles pour imprimante et ordinateur Orion™ série Star RS232
Code produit 12043313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
12043313 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12043313 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1010004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    76.40€ / 1 pièces
    Économisez 3.85€
    4% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Connectez les instruments de mesure à votre ordinateur et à votre imprimante grâce à l’ensemble de câbles RS-232 Thermo Scientific™ Orion™ à utiliser avec les instruments de mesure des séries Star.
Connectez les instruments de mesure à votre ordinateur et à votre imprimante grâce à l’ensemble de câbles RS-232 Thermo Scientific™ Orion™ à utiliser avec les instruments de mesure des séries Star. Cet ensemble de câbles est conçu pour être utilisé avec les instruments de mesure Orion Star™ et Star Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Ensemble de câbles RS-232
Type Câble d’interface de l’instrument de mesure
Comprend Un câble d’interface d’imprimante RS232 (connecteur d’appareil de mesure RS232 2,5 mm et connecteur d’imprimante RS232 à 25 broches) et un câble d’interface pour ordinateur RS232 (connecteur de l’appareil de mesure RS232 2,5 mm et connecteur pour ordinateur RS232 à 9 broches)