Learn More
Thermo Scientific™ Câble adaptateur de RS-232 à USB Orion™
Code produit 11742637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11742637 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11742637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1010005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    131.00€ / 1 pièces
    Économisez 7.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 01-10-2026
Connectez des ports RS-232 à des ports USB grâce au câble adaptateur de RS-232 à USB Thermo Scientific™ Orion™.
Connectez des ports RS-232 à des ports USB grâce au câble adaptateur de RS-232 à USB Thermo Scientific™ Orion™. Cet adaptateur permet d’établir une interface entre les instruments de mesure Orion Star™ et Star Plus et une connexion USB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Câble adaptateur
Type Câble d’interface de l’instrument de mesure
Comprend Adaptateur d’interface d’ordinateur RS232 vers USB et câble (connecteur d’appareil de mesure RS232 2,5 mm et connecteur USB pour ordinateur)