Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes à barre d’argent Orion™
Description
Détermination potentiométrique précise des halogénures à l’aide des doubles électrodes à barre d’argent Thermo Scientific™ Orion™. Utilisées pour la détermination potentiométrique des halogénures, ces électrodes combinent une électrode d’indication à barre d’argent et une demi-cellule à barre d’argent.
- Disponible avec électrode combinée et électrode à demi-cellule
- Plage de concentration : indicateur de point de virage
- Plage de température : 0° à 80 °C
- Réf. interne : Ag/AgCl
- Dimensions : 120 × 12 mm
Spécification
Spécification
| Description | Combinaison argent et jonction en céramique |
| Diamètre (métrique) du corps | 12mm |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Jonction | Céramique |
| Longueur (métrique) | 120mm |
| Matériau | Silver Billet |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Orion qui réalisent des déterminations potentiométriques d’halogénures |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° à 80°C |
| Type | Électrode combinée Silver Billet |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.