Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à compensation automatique de la température (ATC) Orion™ en acier inoxydable
Code produit 10050113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN à 8 broches (série A+)
Fiche phono (PerpHecT)
MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell
Type:
Sonde ATC, corps en acier inoxydable
Sonde ATC, pointe en acier inoxydable, corps époxy
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Types de connecteurs Type missing translation for 'unitSize'
10050113 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
11762847 Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell Sonde ATC, corps en acier inoxydable -
10009140 DIN à 8 broches (série A+) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
10669542 Fiche phono (PerpHecT) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
10620004 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) Sonde ATC, pointe en acier inoxydable, corps époxy -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10050113 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 927007MD
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode.
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de pente de l’électrode grâce aux sondes de compensation automatique de la température (ATC) Thermo Scientific™ Orion™ en acier inoxydable.
Plage de températures : 0 °C à 100 °C 
Précision relative : ± 1°C
Gamme de pH : 0 à 14
Stockage : Stocker à l’air
Comprend : câble de 1 m
Remarque :  Le connecteur doit être compatible avec l’instrument de mesure que vous utilisez.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Sonde ATC avec corps en acier inoxydable
Précision ± 2°C
À utiliser avec (équipement) pH-mètre standard
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde ATC, corps en acier inoxydable
Diamètre (métrique) du corps 6 mm
Longueur (métrique) 120 mm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Types de connecteurs MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Conditions de stockage Stocker à l’air
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.