Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à compensation automatique de la température (ATC) Orion™ en acier inoxydable
Code produit 11762847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN à 8 broches (série A+)
Fiche phono (PerpHecT)
MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell
Type:
Sonde ATC, corps en acier inoxydable
Sonde ATC, pointe en acier inoxydable, corps époxy
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Type unitSize
11762847 Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell Sonde ATC, corps en acier inoxydable -
10009140 DIN à 8 broches (série A+) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
10669542 Fiche phono (PerpHecT) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
10050113 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) Sonde ATC, corps en acier inoxydable 1 pièce
10620004 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) Sonde ATC, pointe en acier inoxydable, corps époxy -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11762847 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 917004
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode.
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de pente de l’électrode grâce aux sondes de compensation automatique de la température (ATC) Thermo Scientific™ Orion™ en acier inoxydable.
Plage de températures : 0 °C à 100 °C 
Précision relative : ± 1°C
Gamme de pH : 0 à 14
Stockage : Stocker à l’air
Comprend : câble de 1 m
Remarque :  Le connecteur doit être compatible avec l’instrument de mesure que vous utilisez.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sonde ATC avec corps en acier inoxydable
Précision ± 1 ° C
À utiliser avec (équipement) pH-mètre standard
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde ATC, corps en acier inoxydable
Diamètre (métrique) du corps 3 mm
Longueur (métrique) 120 mm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Types de connecteurs Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell
Conditions de stockage Stocker à l’air
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.