Learn More
Thermo Scientific™ Bras à électrodes Orion Star™ Séries A
Code produit 11641489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bras à électrodes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11641489 Bras à électrodes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11641489 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARABEA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    165.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez le bras à électrodes Thermo Scientific™ Orion Star™ Séries A pour disposer d’une base lestée ou d’une fixation pour instrument de mesure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bras et tête de support d’électrode
Type Support d’électrodes
Comprend Support d’électrode repensé (réf. STARA-ELHD), support en plastique avec système de gestion des câbles et base amovible.
Accessoires recommandés Pour une utilisation avec presque tous les instruments de mesure portables ou de paillasse Orion, achetez la base lestée séparément (réf n° STARA-HB).