Learn More
Thermo Scientific™ Blindage de protection Orion Star™ Séries A
Code produit 11631489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Blindage de protection Star A
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11631489 Blindage de protection Star A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11631489 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARAAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    102.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Protégez votre instrument de mesure portable grâce au blindage de protection Thermo Scientific™ Orion Star™ Séries A.
Protégez votre instrument de mesure portable grâce au blindage de protection Thermo Scientific™ Orion Star™ Séries A. Ce blindage de protection est livré avec socle, supports pour électrodes de pH, de conductivité et d’OD ainsi qu’avec un manchon de stockage pour électrode de pH. Il est destiné à être utilisé avec les instruments de mesure portables Orion Star™ Séries A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Blindage de protection Star A
Type Accessoires pour instruments de mesure
Comprend Appareil de mesure portatif Orion Star série A, armure de protection avec dragonne et support intégré, manchon de stockage d’électrodes de pH 810017, support d’électrode de pH STARA-ESPH, support de sonde de conductivité et support de sonde à oxygène dissous STARA-ESCD.