Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A122
BIOPHARMA
Code produit 11621449 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur de conductivité (inclut le capteur de conductivité à 2 cellules 011050MD Orion)
Capteur de conductivité (à commander séparément)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde unitSize
11621449 Capteur de conductivité (à commander séparément) 1 pièce
11631449 Capteur de conductivité (inclut le capteur de conductivité à 2 cellules 011050MD Orion) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11621449 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA1220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    582.30€ / 1 pièces
    Économisez 97.70€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prenez des mesures simples de la conductivité, des TDS et de la température grâce à ce conductimètre portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain.
Prenez des mesures simples et de routine de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS) et de la température grâce au conductimètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A122. Cet instrument, destiné à l’analyse de la conductivité de base sur le terrain, est facile à utiliser et économique. Obtenez des mesures à compensation thermique à l’aide d’une option linéaire avec des températures de référence de 20°C ou 25°C. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Cet instrument de mesure étanche est équipé d’un boîtier classé IP67 pour une protection robuste dans les environnements extérieurs.
Les conductimètres portables Thermo Scientific Orion Star A122 constituent une solution simple et économique pour vos analyses d’échantillons courantes en extérieur. Dotés d’une touche de mesure en relief, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de la mesure, nos conductimètres de base Orion Star A122 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à un prix abordable.
  • Mesurez la conductivité ou les TDS avec la température
  • Réalisez un étalonnage automatique ou manuel en un point 
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesure
  • Utilisez une compensation de température linéaire avec des températures de référence de 20°C ou 25°C
  • L’affichage simplifié et facile à lire affiche la mesure principale avec la température, un indicateur de stabilité et une icône d’état des électrodes
  • Fonctionnement convivial avec messages d’étalonnage de base 
  • Rappel facile des données d’étalonnage pour les vérifications de procédures 
  • La mémoire non volatile conserve un journal de données internes en 50 points et les paramètres de l’instrument, même en cas de lors d’une coupure de courant
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur secteur universel en option 
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain 
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré 
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure portatif de conductivité/TDS Orion Star A122
Comprend Conductimètre Star A122, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure.
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Sorties Néant
Measurement Modes Conductivité ou TDS avec température, TDS with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 10cm-1
Étalonnage Conductivité et température
Points d’étalonnage (conductivité) 1
Gamme (conductivité) 0,01 µS/cm à 200,0 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,01 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 3 chiffres significatifs
Compensation thermique Linear
Température (métrique) de référence 20, 25 °C
Gamme (TDS) 1 à 19999 mg/l
Résolution (TDS) 1 mg/l
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage LCD
Mémoire La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres
Points de données 50
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu
Détails de la gestion des données Mémoire de données interne
Entrées MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec capteur de température intégré)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (métrique) 0,5 kg
Poids (impériale) 2 lb
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Type de sonde Capteur de conductivité (à commander séparément)
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Modèle Instrument de mesure portatif de conductivité/TDS/température Orion Star A122
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Clavier Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier
Langues Français
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type de batterie 4 x AA (incluses)
Autonomie de la batterie 2000 heures