Learn More
Thermo Scientific™ Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star™ A123
BIOPHARMA
Code produit 15602057 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083005MD Orion)
Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083010MD Orion et câble de 3 mètres)
Sonde d’oxygène dissous polarographique (à commander séparément)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
15602057 Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083010MD Orion et câble de 3 mètres) 1 pièce
11641449 Sonde d’oxygène dissous polarographique (à commander séparément) 1 pièce
11651449 Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083005MD Orion) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15602057 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA1236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00€
    1368.00€ / 1 pièces
    Économisez 232.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prenez des mesures simples de l’oxygène dissous et de la température grâce à cet instrument de mesure portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain
Prenez des mesures simples et de routine de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure portatif de l’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion Star™ A123. Cet instrument est facile à utiliser et économique, conçu pour l’analyse de base de l’oxygène dissous sur le terrain. Étalonnez les sondes OD polarographiques en utilisant de l’air saturé en eau ou une valeur personnalisée à l’aide de la titration de Winkler. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Les instruments de mesure portables pour l’oxygène dissous Thermo Scientific Orion Star A123 constituent une solution simple et économique pour vos analyses courantes d’échantillons en extérieur. Dotés d’une touche de mesure en relief, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de la mesure, nos instruments de mesure de l’oxygène dissous de base Orion Star A123 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à un prix abordable.
  • Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD polarographiques
  • Étalonnez l’instrument en utilisant de l’air saturé en eau ou une valeur personnalisée (titration de Winkler)
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et de la pression barométrique manuelle
  • L’affichage simplifié et facile à lire affiche la mesure principale avec la température, un indicateur de stabilité et une icône d’état des électrodes
  • Fonctionnement convivial avec messages d’étalonnage de base
  • Rappel facile des données d’étalonnage pour les vérifications de procédures
  • La mémoire non volatile conserve un journal de données internes en 50 points et les paramètres de l’instrument, même en cas de lors d’une coupure de courant
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A123 avec capteur d’OD polarographique (câble de 3 mètres), kit d’entretien, boîtier de protection et mallette de transport
Comprend Instrument de mesure de l’oxygène dissous Star A123, capteur d’oxygène dissous polarographique 083010MD Orion avec câble de 3 mètres, kit d’entretien OD 080513, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’instrument de mesure
Measurement Modes Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 20,00mg/L
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 200,0 %
Résolution (OD par mesure polarographique) 0.01, 0.1 mg/L
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Gamme de pression 450 à 850 mmHg (entrée manuelle)
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, manuel (méthode de Winkler)
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD
Mémoire La mémoire non volatile conserve les journaux et les paramètres
Points de données 50
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu
Détails de la gestion des données Mémoire de données interne
Entrées Mini-DIN 9 broches (capteur d’OD polarographique avec température intégrée)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (vendu séparément, réf. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm × 10°cm × 6.5°cm (9.5°in × 3.9°in × 2.6 in)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 2 lb
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 200,0 %
Clavier Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et raccourcis
Langues Anglais
Modèle Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous / de la température Orion Star A123
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Type de sonde Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083010MD Orion et câble de 3 mètres)
Canaux 1
Facteur de salinité 0 à 45 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Autonomie de la batterie 2000 heures
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Type DO Meter with Maintenance Kit
Correction de la pression barométrique 450 à 850 mmHg, automatique avec entrée manuelle
Sorties Néant