Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221
Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre portatif pour des analyses avancées sur le terrain et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.
Marque: Thermo Scientific™ STARA2210
Description
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables dans les environnements extérieurs grâce à un boîtier classé IP67.
Lors d’analyses d’échantillons en dehors du laboratoire, ne laissez pas vos mesures entre les mains du hasard. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial dédié à vos besoins d’analyse du pH. Cet instrument de mesure portable et étanche affiche les données critiques avec votre mesure, notamment la température, la date et l’heure, le type de mesure, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
- Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
| pH-mètre portable Orion Star A221 | |
| ± 0,1°C | |
| ± 0,002 | |
| USB, RS-232 | |
| pH, mV relatif (RmV), rH et température | |
| 0,1, 0,01, 0,001 | |
| ± 2000,0 mV | |
| Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
| 22,0°F à 221,0° F | |
| Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
| Écran LCD (graphique avec rétroéclairage) | |
| La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
| Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
| BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
| IP 67 | |
| 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
| 1,2 lb | |
| Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
| Instrument portatif de mesure pH / mV / RmV / rH / température Orion Star A221 | |
| Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (à commander séparément) | |
| ± 2000,0 mV | |
| pH 7,000 | |
| 41°F à 113°F (température ambiante) | |
| 1 | |
| Portable pH Meter |
| pH-mètre Star A221, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure | |
| ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
| Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
| pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
| -2 à 20 | |
| ±2000,0 mV | |
| 0,1 mV | |
| -5,0°C à +105,0°C | |
| 0,1°C, 0,1°F | |
| Étalonnage de température en 1 point | |
| Oui, sélectionnable | |
| 1000 avec horodatage | |
| Alarme d’étalonnage (12 heures fixe) | |
| CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
| Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
| 0,5 kg | |
| Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
| 10 par canal avec protection par mot de passe | |
| 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
| Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
| 5 à 85%, sans condensation | |
| Smart Stability et Smart Averaging | |
| 5 à 45°C (température ambiante) | |
| 4 x AA | |
| 800 h |