Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A222
BIOPHARMA
Code produit 11651469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur de conductivité (inclut le capteur de conductivité 4 cellules 013010MD Orion DuraProbe)
Capteur de conductivité (à commander séparément)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
11651469 Capteur de conductivité (à commander séparément) 1 pièce
11661469 Capteur de conductivité (inclut le capteur de conductivité 4 cellules 013010MD Orion DuraProbe) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11651469 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA2220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    763.00€ / 1 pièces
    Économisez 77.00€
    9% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez la conductivité, les TDS, la salinité, la résistivité et la température en toute fiabilité grâce à ce conductimètre portatif pour des analyses avancées sur le terrain.
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS), de la salinité, de la résistivité et de la température grâce au conductimètre portable Thermo Scientific™ Orion™ Star A222, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de la conductivité sur le terrain. Obtenez des mesures à compensation thermique grâce aux options linéaire, non linéaire ou EP avec des températures de référence de 15, 20 ou 25°C. Enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables grâce à un boîtier classé IP67.
Lors d’analyses d’échantillons en dehors du laboratoire, ne laissez pas vos mesures entre les mains du hasard. Les conductimètres portables Orion Star A222 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial dédié à vos besoins d’analyse de la conductivité. Cet instrument de mesure portable étanche affiche les données critiques avec votre mesure, notamment la température, la date et l’heure, le type de mesure, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
  • Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage de la conductivité
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 15°C, 20°C ou 25°C
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
  • Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure portatif Orion Star A222 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité
Comprend Instrument de mesure de conductivité Star A222, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure.
Précision (conductivité) 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Sorties USB, RS232
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité et température
Points d’étalonnage (conductivité) 5
Gamme (conductivité) 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire) ou désactivée
Température (métrique) de référence 15, 20, 25°C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité pratique (psu)
Gamme (TDS) 0.001 to 200.0 ppt
Résolution (TDS) 0.001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 1000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage (12 heures fixe)
Entrées MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec capteur de température intégré)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (métrique) 0,5 kg
Poids (impériale) 1,2 lb
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Type de sonde Capteur de conductivité (à commander séparément)
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Modèle Instrument de mesure portable de la conductivité/du TDS/de la salinité/de la résistivité/de la température Orion Star A222
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0.1 megohm, sélection automatique
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type Portable Conductivity Meter
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Type de batterie 4 x AA (incluses)
Autonomie de la batterie 800 heures