Learn More
Thermo Scientific™ Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star™ A223
BIOPHARMA
Code produit 11681469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure RDO/OD portable
Kit d’instrument de mesure portable RDO/DO
Type de sonde:
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (comprend le capteur à OD RDO optique Orion 087010MD)
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (à acheter séparément)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de sonde Conditionnement
11681469 Kit d’instrument de mesure portable RDO/DO Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (comprend le capteur à OD RDO optique Orion 087010MD) 1 pièce
11671469 Instrument de mesure RDO/OD portable Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (à acheter séparément) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11681469 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA2235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1880.00€ / 1 pièces
    Économisez 185.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez en toute fiabilité l’oxygène dissous (optique / polarographique) et la température grâce à l’instrument de mesure portable pour RDO / OD Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 pour des analyses avancées sur le terrain.
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures d’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure portatif pour l’oxygène dissous et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A223, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de l’oxygène dissous sur le terrain. Utilisez des sondes RDO optiques ou OD polarographiques et effectuez l’étalonnage à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (Winkler) ou d’un point zéro. Enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les facilement vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables grâce à un boîtier classé IP67.
Lors d’analyses d’échantillons en dehors du laboratoire, ne laissez pas vos mesures entre les mains du hasard. Les instruments de mesure portables pour RDO / OD Orion Star A223 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial dédié à vos besoins d’analyse de l’oxygène dissous. Cet instrument de mesure portable et étanche affiche les données critiques avec votre mesure, notamment la température, la date et l’heure, le type de mesure, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
  • Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
  • Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
  • Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Ensemble instrument de mesure portable Orion Star A223 RDO / OD avec capteur à OD RDO optique, blindage de protection et mallette de transport
Comprend Capteur d’OD optique d’ODR, boîtier de protection de l’instrument de mesure et mallette de transport
Measurement Modes Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 90,00mg/L
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 600,0 %
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/l
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 1000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage (12 heures fixe)
Entrées Mini-DIN 9 broches (capteur à OD RDO optique ou polarographique avec température intégrée)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (métrique) 0,5 kg
Poids (impériale) 1,2 lb
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 600,0 %
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Précision (RDO) ±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l
Gamme (RDO) 0,00 à 50,00mg/L
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure portable Orion Star A223 RDO optique / oxygène dissous / température
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0,0 à 500,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, 1 % de saturation
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Résolution de la pression 1 mmHg
Type de sonde Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (comprend le capteur à OD RDO optique Orion 087010MD)
Canaux 1
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Facteur de salinité 0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Autonomie de la batterie 800 heures
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Type Kit d’instrument de mesure portable RDO/DO
Précision (baromètre) ± 6 mmHg
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Sorties USB, RS232