Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure portatif étanche pH / mV / rH / température Orion™ Star A321
BIOPHARMA
Code produit 11691469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit d’Instrument de mesure du pH portable pour TRIS
pH-mètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11691469 pH-mètre portatif 1 pièce
11601479 Kit d’Instrument de mesure du pH portable pour TRIS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11691469 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA3210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    762.30€ / 1 pièces
    Économisez 177.70€
    18% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez le pH, les mV, la rH et la température avec précision grâce à notre pH-mètre portatif et étanche pour des performances élevées sur des sites difficiles.
Bénéficiez d’une grande précision et de performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A321. Cet instrument de mesure est conçu pour une large gamme de tests de pH, mV, rH et de température et d’applications sur le terrain. Évaluez les échantillons dans des endroits les plus difficiles à l’aide de cet instrument de mesure étanche doté d’un boîtier classé IP67. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. Le pH-mètre portatif Thermo Scientific Orion Star A321 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les pH-mètres portatifs Orion Star A321 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
  • Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Sorties USB, RS-232
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Autonomie de la batterie 800 h
Type de batterie 4 x AA
Étalonnage pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH et température
Points d’étalonnage 1 à 5
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 5000 avec horodatage
Description pH-mètre portable Orion Star A321
Canaux 1
Type d’affichage Écran LCD (graphique avec rétroéclairage)
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend pH-mètre Star A321, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC)
Point isopotentiel pH 7,000
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument portatif de mesure pH / mV / RmV / rH / température Orion Star A321
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (à commander séparément)
Type de produit pH-mètre portatif
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, sans condensation
Résolution (mV) 0,1 mV
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Précision de la température ± 0,1°C
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (impériale) 1,2 lb
Poids (métrique) 0,5 kg