Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A322
BIOPHARMA
Code produit 15691717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur de conductivité (à commander séparément)
Sonde de conductivité (avec sonde de conductivité 2 cellules 013016MD Orion pour eau pure)
Sonde de conductivité (avec sonde de conductivité 4 cellules 013010MD Orion DuraProbe)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
15691717 Sonde de conductivité (avec sonde de conductivité 2 cellules 013016MD Orion pour eau pure) 1 pièce
11611479 Capteur de conductivité (à commander séparément) -
11621479 Sonde de conductivité (avec sonde de conductivité 4 cellules 013010MD Orion DuraProbe) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15691717 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA3226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1400.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.00€
    8% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez la conductivité, les TDS, la salinité, la résistivité et la température avec précision grâce à ce conductimètre portatif conçu pour des tests difficiles sur le terrain.
Obtenez une précision et des performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce à l’appareil de mesure de la conductivité portatif Thermo Scientific™ Orion™ Star A322, conçu pour une large gamme de tests de conductivité, de total des solides dissous (TDS), de salinité, de résistivité et de température et d’applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Choisissez parmi les options linéaire, eau pure non linéaire ou compensation de température EP avec les températures de référence 5, 10, 15, 20 ou 25°C. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. Le conductimètre portable Thermo Scientific Orion Star A322 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les conductimètres portatifs Orion Star A322 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à cinq points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les dix étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’instrument de mesure portatif Orion Star A322 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité, avec sonde de conductivité pour eau pure et cuve de circulation, solutions, boîtier de protection et mallette de transport
Comprend Conductimètre Star A322, sonde de conductivité pour eau pure 013016MD Orion (K=0.1) avec cuve de circulation, étalon de conductivité 100 μS 011008 Orion, boîte de 10 sachets de solution de rinçage 911110 Orion, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μs ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μs ≤ 3 μs
Sorties USB, RS232
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température
Points d’étalonnage (conductivité) 5
Gamme (conductivité) 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Gamme (TDS) 0.001 to 200.0 ppt
Résolution (TDS) 0.001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 5000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Entrées MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec capteur de température intégré)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (vendu séparément, réf. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 × 10 × 6.5 cm (9.5 × 3.9 × 2.6 in)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1.2 lb
Type de sonde Sonde de conductivité (avec sonde de conductivité 2 cellules 013016MD Orion pour eau pure)
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Modèle Instrument de mesure portatif Orion Star A322 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité / de la température
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0.1 megohm, sélection automatique
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Stabilité Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type Portable Conductivity Meter
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Type de batterie 4 x AA (incluses)
Autonomie de la batterie 800 heures