Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif de pH/ISE Orion Star™ A324
Beskrivelse
Bénéficiez d’une grande précision et de performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce à l’instrument de mesure multiparamètre portatif pour pH/ISE Thermo Scientific™ Orion Star™ A324. Cet instrument de mesure a été conçu pour une large gamme de tests de pH, concentration ionique, mV, rH et de température et d’applications sur le terrain. Évaluez les échantillons dans des endroits les plus difficiles à l’aide de cet instrument de mesure étanche doté d’un boîtier classé IP67. Effectuez des étalonnages ISE et du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. L’instrument de mesure portatif pour pH/ISE Thermo Scientific Orion Star A324 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les instruments de mesure portatifs pour pH/ISE Orion Star A324 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 5 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable et la stabilité de la plage faible concentration
- Faites votre choix parmi une grande variété d’électrodes sélectives d’ions Orion, y compris des électrodes qui mesurent les concentrations d’ammoniac, ammonium, bromure, cadmium, calcium, dioxyde de carbone, chlorure, chlore, cuivre, cyanure, fluorure, fluoroborate, iodure, plomb, nitrate, potassium, argent, sodium, sulfate, tensio-actifs et thiocyanate
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Tekniske data
Tekniske data
| Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) |
| Sorties | USB, RS232 |
| Précision (ions spécifiques) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Fonctions d’ionométrie avancées | Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration |
| Sorties d’alarme | Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage |
| Option de rétro-éclairage | Oui, sélectionnable |
| Autonomie de la batterie | 800 heures |
| Type de batterie | Quatre piles AA (incluses) |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.