Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH /conductivité Orion Star™ A325
BIOPHARMA
Code produit 11681479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Instrument portable
Kit d’instrument de mesure portatif
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11681479 Kit d’instrument de mesure portatif 1 pièce
11671479 Instrument portable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11681479 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA3255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00€
    1800.00€ / 1 pièces
    Économisez 160.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez le pH, la conductivité et la température avec précision grâce à notre instrument de mesure portatif pour pH/conductivité pour des performances élevées lors de tests complexes sur le terrain.
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / conductivité Thermo Scientific™ Orion™ Star A325, conçu pour une large gamme de tests du pH, des mV, du rH, de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS), de la salinité, de la résistivité et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Utilisez les deux canaux pour mesurer simultanément le pH et la conductivité ou visualisez chaque canal séparément. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et journaux vers une imprimante ou un ordinateur.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. L’instrument de mesure portatif pour pH/conductivité Thermo Scientific Orion Star A325 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les instruments de mesure portatifs pour pH/conductivité Orion Star A325 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
  • Un plus grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un système simple à utiliser
  • Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité avec la température sur le deuxième canal
  • Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
  • Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage du pH à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à 5 points
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Sorties USB, RS232
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μS ≤ 3 μS
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Autonomie de la batterie 800 heures
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, conductivité avec option de modification de l’étalonnage
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (conductivité) Jusqu’à 5
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 5000 avec horodatage
Description Kit d’instrument de mesure portatif de pH/conductivité Orion Star A325 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, capteur de conductivité à 4 cellules DuraProbe, solutions, boîtier de protection et mallette de transport
Canaux 2
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec t, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 meg-ohms
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Gamme (TDS) 0,001 à 200,0 ppm
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001 pH
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend Instrument portatif de mesure de pH/conductivité Orion STAR A325 ; électrode de pH/ATC remplie de gel 8107UWMMD Orion ROSS Triode avec câble de 3 m ; cellule de conductivité 013010MD Orion DuraProbe avec câble de 3 m ; 910410 sachets de tampon pH 4,01, boîte de 10 ; 910710sachets de tampon pH 7,00, boîte de 10 ; 911010 sachets de tampon pH 10,01, boîte de 10, 01100710 étalon de conductivité, 1413 uS ; 911110 solution de rinçage, boîte de 10 ; blindage de protection avec porte-électrodes ; mallette de transport rigide et batteries
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec sonde de température ATC ou de température intégrée)
Point isopotentiel pH 7,000
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure portatif de pH/mV/RmV/rH/conductivité/TDS/salinité/résistivité/température Orion Star A325
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Type de produit Kit d’instrument de mesure portatif
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Résolution (TDS) 0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Précision de la température ± 0,1°C
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C.
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (impériale) 1,2 lb
Poids (métrique) 0,5 kg