Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour titrateur Orion Star série T900
Code produit 15842137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoire de titrateur, alimentation
Accessoire de titrateur, bouchon de réactif
Accessoire de titrateur, burette
Accessoire de titrateur, distributeur
Accessoire de titrateur, flacon de réactif
Accessoire de titrateur, manuel
Accessoire de titrateur, support d’électrode
Accessoire de titrateur, tubulure
Accessoire de titrateur, valve
Accessoire pour titrateur, interface informatique
Accessoire pour titrateur, support pour réactif
Conditionnement:
1 pièce
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15842137 Accessoire de titrateur, valve 1 pièce
15872107 Accessoire de titrateur, burette 1 pièce
15882107 Accessoire de titrateur, burette 1 pièce
15892107 Accessoire de titrateur, burette 1 pièce
15802117 Accessoire de titrateur, burette 1 pièce
15812117 Accessoire pour titrateur, support pour réactif 1 pièce
15822117 Accessoire de titrateur, flacon de réactif 1 pièce
15832117 Accessoire de titrateur, flacon de réactif 1 pièce
15842117 Accessoire de titrateur, flacon de réactif 1 pièce
15852117 Accessoire de titrateur, flacon de réactif 1 pièce
15862117 Accessoire de titrateur, bouchon de réactif 1 pièce
15872117 Accessoire de titrateur, bouchon de réactif 1 pièce
15882117 Accessoire de titrateur, bouchon de réactif 1 pièce
15892117 Accessoire de titrateur, distributeur 1 pièce
15802127 Accessoire de titrateur, distributeur 1 pièce
15812127 Accessoire de titrateur, support d’électrode 1 pièce
15822127 Accessoire de titrateur, support d’électrode 1 pièce
15832127 Accessoire de titrateur, support d’électrode 1 pièce
15842127 Accessoire de titrateur, alimentation 1 pièce
15852127 Accessoire de titrateur, alimentation 1 pièce
15862127 Accessoire de titrateur, tubulure 1 pièce
15872127 Accessoire de titrateur, tubulure 1 pièce
15882127 Accessoire de titrateur, bouchon de réactif 1 pièce
15892127 Accessoire de titrateur, tubulure 1 pièce
15802137 Accessoire de titrateur, tubulure 1 pièce
15812137 Accessoire de titrateur, tubulure 1 pièce
15822137 Accessoire de titrateur, manuel 1 pièce
15832137 Accessoire pour titrateur, interface informatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 15842137 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARTVK1
Expédition estimée: 19-01-2027
Minimisez les temps d’indisponibilité liés à la maintenance grâce aux pièces de rechange du titrateur Orion Star série T900 faciles à installer. Les accessoires pour titrateur Orion Star série T900 élargissent la fonctionnalité.
Obtenez des accessoires et des pièces de rechange pour le titrateur de pH Orion Star T910, le titrateur de redox Orion Star T920, le titrateur d’ions Orion Star T930 et le titrateur tout-en-un Orion Star T940. Ils sont conçus pour élargir les fonctionnalités du titrateur et minimiser les temps d’indisponibilité liés à la maintenance.
  • Sélectionnez des burettes interchangeables de 10 ml, 20 ml ou 50 ml pour personnaliser votre titrateur
  • Le porte-flacons permet de maintenir fermement le réactif de titrage afin d’éviter les renversements et offre un placement flexible
  • Les tubulures et connecteurs à code couleur simplifient l’installation et l’entretien des tubulures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de remplacement de valve Orion Star série T900.
Type Accessoire de titrateur, valve
À utiliser avec (équipement) Titrateur pH Orion Star T910, titrateur redox Orion Star 920, titrateur d’ions Orion Star T930, titrateur tout-en-un Orion Star T940.