Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur et kits Orion Star tout-en-un T940
BIOPHARMA
Code produit p-7113369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Titrateur acido/basiques, redox et d’ions
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
15812107 Titrateur acido/basiques, redox et d’ions 1 pièce
15822107 Titrateur acido/basiques, redox et d’ions 1 pièce
15832107 Titrateur acido/basiques, redox et d’ions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15812107 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. START9400
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Nous avons intégré notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir le titrateur Orion Star tout-en-un T940, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Utilisez le titrateur Orion Star tout-en-un T940 pour des titrations souples de pH, redox et concentration ionique, comprenant des titrations au point d’équivalence, des titrations au point final de pH ou de mV prédéfinies ainsi qu’une méthode des ajouts dosés (MKA) pour l’ajout dosé automatisé de divers ions. Alliez l’option du titrateur à l’une de nos électrodes de pH ROSS, électrodes de redox Orion et électrodes sélectives d’ions de qualité supérieure ou sélectionnez l’un de nos titrateurs et kits d’électrodes préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
  • Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
  • Paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
  • Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
  • Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
  • Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
  • Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
  • Le kit standard ROSS avec électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra et sonde de température de compensation automatique de la température en acier inox 927007MD est idéal pour la plupart des titrations de pH standard, en particulier pour les titrations au point final prédéfinies qui incluent la température
  • Le kit ROSS Sure-Flow avec électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow est conçu pour les échantillons complexes qui peuvent obstruer les électrodes de pH standard, ou qui nécessitent un raccord à débit rapide de type manchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (mV) ±0,2 mV
Précision (pH) ±0,002 pH
Précision (température) ±0,2°C
Fonctions d’ionométrie avancées Addition connue multiple (MKA) ; étalonnage et calcul automatisés de la concentration de l’échantillon en ajoutant des aliquotes de l’étalon à l’échantillon à l’aide de la burette
Sorties d’alarme Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance
Option de rétro-éclairage Oui, réglable
Options de blanc Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration
Tailles des burettes 10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml
Étalonnage pH, mV, concentration ionique (ISE) et température
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point
Points d’étalonnage (ionométrie) 1 à 5 points
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5 points
Certifications/Conformité CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010
Canaux 1
Cycles par titration 1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR
Détails de la gestion des données Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format
Points de données 100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Description Titrateur tout-en-un sans électrode Orion Star940
Type d’affichage Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480
Type Titrateur acido/basiques, redox et d’ions
Points d’équivalence 1 à 2
À utiliser avec (application) Titrations acido/basiques, titrations redox, titrations de concentration ionique
Comprend Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessicant, câble d’ordinateur, références bibliographiques sur lecteur USB, alimentation 110-240 V
Entrées BNC (électrode de pH, redox ou sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation)
Indice IP IP 51
Langues Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish
Matériau Plastique ABS
Mémoire La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres
Méthodes Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB
Modèle Orion Star T940
Sorties 3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique
Précision 0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation
Points de virage prédéfinis 1 à 3
Type de sonde Électrode de pH, électrode redox ou électrode sélective d’ions (ISE) ; électrode demi-cellule de référence ; sonde de température ATC ; sonde d’agitateur
Gamme (ions spécifiques) 0,0001 à 19990
Gamme (mV) -2000,0 à +2000,0 mV
Gamme (pH) –2,000 à 20,000
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Résolution Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette)
Résolution (ions spécifiques) 0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur)
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (sélectionnable par l’utilisateur)
Résolution (température) 0,1°C
ID de l’échantillon Augmentation automatique, manuelle ou désactivée
Vitesses de la sonde d’agitateur 5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min)
Température (impériale) en fonctionnement 41 à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 40°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de 1 point de décalage en option
Plage de températures (métrique) -5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F
Sélection de la température Manuel ou automatique
Heure et Date Oui, avec la batterie de secours non volatile
Détermination de la solution titrée Titration standard ou ajout manuel de la concentration
Contrôle du processus de titration Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur
Assistant de configuration de la titration Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration
Technique de titration Point d’équivalence ou point final prédéterminé
Types de titration Titration directe ou de retour
Micrologiciel pouvant être mis à jour Oui, grâce à une clé USB
Garantie Garantie 1 an (remplacement)
Dimensions (L x l x H) 10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Fonctions relatives à la burette Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les
Fonctions disponibles Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe