Learn More
Thermo Scientific™ Demi-cellule tensio-actifs Orion™
Code produit 10130641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10130641 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10130641 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9342BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00€
    1053.00€ / 1 pièces
    Économisez 232.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Effectuez une détection de points finaux dans les titrations de surfactants anioniques ou cationiques dans une solution avec la demi-cellule pour surfactants Thermo Scientific™ Orion™.
Effectuez une détection de points finaux dans les titrations de surfactants anioniques ou cationiques dans une solution avec la demi-cellule pour surfactants Thermo Scientific™ Orion™. Capteur potentiométrique, il s’agit d’une électrode de détection de surfactant dans la titration anionique ou cationique, spécialement conçue pour une utilisation sur le système d’autochimie Orion 960.
Inclus :
  • Connecteur BNC
  • Câble de 1 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Demi-cellule pour surfactant
Type de solution de remplissage 900002 intérieur / 810007 extérieur
Jonction électrode de référence à jonction double
Types de connecteurs BNC
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Description Électrode pour tensio-actifs avec connecteur BNC
Longueur (métrique) du câble 1 m
Références d'étalonnage 0,5 M de solution titrante hyamine
Gamme de mesure de concentration Indicateur de point final