Learn More
Électrode demi-cellule à thiocyanate Orion™
Code produit 10202591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10202591 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202591 Fournisseur Thermo Scientific Orion Code fournisseur 9458BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00€
    1600.00€ / 1 pièces
    Économisez 115.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Effectuez des mesures rapides, précises et économiques des ions thiocyanate dans des solutions aqueuses grâce à la demi-cellule à thiocyanate Thermo Scientific™ Orion™.
Effectuez des mesures rapides, précises et économiques des ions thiocyanates dans des solutions aqueuses dans la plage de 5 x 10-6 M à 1 M grâce à la demi-cellule à thiocyanate Thermo Scientific™ Orion™.
Comprend :
  • Câble de 1 m pour les électrodes à connecteur standard U.S. ou BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Électrode demi-cellule à thiocyanate
Jonction électrode de référence à jonction double
Types de connecteurs BNC
Température (métrique) en fonctionnement 0 à 50 en utilisation continue (50 à 100 en utilisation intermittente)
Description Électrode demi-cellule à thiocyanate
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm
Longueur (métrique) du corps 110 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Plage de pH 2 à 10 (pH inférieur à 4 recommandé pour éviter les interférences à OH-)
Gamme de mesure de concentration 1,0 à 5 x 10-6 m
Reproductibilité ± 2 %