Learn More
Thermo Scientific™ Cellule de conductivité à trois électrodes Orion™
Description
Mesurez vos échantillons avec la plus grande polyvalence grâce à la cellule de conductivité à trois électrodes Thermo Scientific™ Orion™ dotée de trois plages de mesure de la conductivité (haute, standard et basse) et d’une fonction intégrée de compensation de la température.
Solutions required:
Standards
- 011008 100 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
- 01100910 147 μS/cm conductivity standard, 10 pouches
- 011007 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
- 01100710 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
- 011006 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
- 01100610 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
- 011005 111 mS/cm conductivity standard, 5 x 60 mL bottles
- 01100510 111 mS/cm conductivity standard, 10 pouches
Warranty period
6 months from date of purchase
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 1 |
| Types de connecteurs | BNC / connecteur phono 2,5 mm |
| Type | Cellule de conductivité |
| Description | Cellule de conductivité à trois électrodes |
| Matériau | Époxy/inox robustes, garde amovible |
| Immersion max. | 120 mm |
| Plages de mesure | 0 µS/cm à 200 mS/cm |
| Immersion min. | 25 mm |