Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d'alcalinité totale Orion™
Code produit 10140971
Change view
Click to view available options
Quantité:
475 ml
4 x 475 ml
Type:
Kit de test d'alcalinité totale
Étalon d’alcalinité/recharge de contrôle pour kit d’analyse d’alcalinité totale
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type unitSize
10140971 475 ml Kit de test d'alcalinité totale 1 pièce
11787767 4 x 475 ml Kit de test d'alcalinité totale 4 pièces
11752747 475 ml Étalon d’alcalinité/recharge de contrôle pour kit d’analyse d’alcalinité totale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10140971 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 700010
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs grâce à ce kit de test d’alcalinité totale permettant une mesure directe en deux étapes.
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs. Le kit de test d’alcalinité totale Thermo Scientific™ Orion™ permet la mesure directe, en deux étapes, de l’alcalinité totale et du pH en utilisant une électrode de pH.
Caractéristiques :
  • Lecture directe de l’alcalinité totale de 0 à 200 ppm sous forme de CaCO3, à partir du tableau de conversion de pH fourni
  • Absence dʼinterférence de la couleur ou de la turbidité
Inclut :
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) de réactif à l’alcalinité (700011)
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) d’étalon / contrôle d’alcalinité (700012)
  • Tableau de conversion de lʼalcalinité totale
  • Procédure d’application No. 517 : alcalinité totale des eaux naturelles
Remarque :
Le numéro de pièce ci-dessous a été modifié suite à une mise à jour récente du système.
Ancien numéro de pièce : 700011
Nouveau numéro de pièce : 700011-WA
Veuillez utiliser le nouveau numéro de pièce lorsque vous placez une commande ou demandez un devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Composition Milieu non dangereux
Format Liquide
À utiliser avec (application) Mesure directe en deux étapes de l’alcalinité totale et du pH à l’aide d’une électrode de pH ; permet de gagner du temps en éliminant la configuration de l’équipement, les titrations et les calculs supplémentaires.
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Comprend 475 ml de réactif à l’alcalinité (700011), 475 ml d’étalon / contrôle d’alcalinité (700012), tableau de conversion de l’alcalinité totale et procédure d’application n°517, alcalinité totale dans les eaux naturelles
Conditionnement trousse
Quantité 475 ml
Type Kit de test d'alcalinité totale