Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d'alcalinité totale Orion™
Description
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs. Le kit de test d’alcalinité totale Thermo Scientific™ Orion™ permet la mesure directe, en deux étapes, de l’alcalinité totale et du pH en utilisant une électrode de pH.
- Lecture directe de l’alcalinité totale de 0 à 200 ppm sous forme de CaCO3, à partir du tableau de conversion de pH fourni
- Absence d’interférence de la couleur ou de la turbidité
Inclut :
- Un flacon de 475 ml (1 pinte) de réactif à l’alcalinité (700011)
- Un flacon de 475 ml (1 pinte) d’étalon / contrôle d’alcalinité (700012)
- Tableau de conversion de l’alcalinité totale
- Procédure d’application No. 517 : Alcalinité totale des eaux naturelles
Remarque :
La référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système.
Ancienne référence : 700011
Nouvelle référence : 700011-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Composition | Eau, acide succinique, acide chloroacétique, hydroxyde de sodium, hyamine 1622, chlorure de potassium |
| Plage de pH | 3 à 5 |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Mesure de l’alcalinité totale |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 4 x 475 ml |
| Type | Kit de test d'alcalinité totale |
Sécurité et traitement
- Total Alkalinity Reagent Solution
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride,succinic acid, chloroacetic acid, sodiumhydroxide