Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de conductivité à deux cellules Orion™
Description
Obtenez des mesures précises de l’eau ultra-pure, de l’eau de mer et plus encore avec les deux cellules à électrodes Thermo Scientific™ Orion™. Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain. La sonde 013016MD est optimale dans les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La 018020 MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris les acides et les bases concentrés. Les cellules en époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et mesurent une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011010A et 011010 sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011020A, 011020 et 9902BN sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesures est comprise entre 0,1 μS/cm et 100 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD, 011050A et 011050 sont en époxy/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD et 011510sont en époxy/graphite, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 013016MD, 013016A et 013016D sont en acier (V4A), ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesure est comprise entre 0,01 μS/cm et 300 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 018020MD sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 10 cm-1 et sont destinées aux solutions fortement concentrées en électrolytes ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 2 000 mS/cm.
Recommandé dans les cas suivants :
Destinées à une utilisation en laboratoire et sur le terrain
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 10 cm^-1 |
| Types de connecteurs | Mini-DIN |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure série Orion Star |
| Type | Cellules de conductivité à 2 électrodes |
| Description | Sonde de conductivité à 2 cellules haute gamme Orion |
| Matériau | Verre/platine, platiné |
| Plages de mesure | 10µS/cm à 2000mS/cm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.