Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de conductivité à deux cellules Orion™
Product Code. 10511833
Change view
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm^-1
10 cm^-1
1 cm^-1
Plages de mesure:
0,01 à 300µS/cm
0.1 µS/cm à 100 mS/cm
0.1µS/cm à 100mS/cm
10 μS/cm à 200 mS/cm
10µS/cm à 2000mS/cm
1µS/cm à 200mS/cm
1µS/cm à 20mS/cm
Types de connecteurs:
Câble : 8 DIN broches
Mini-DIN
Mini-DIN 8 broches
Étanches DIN 8 broches
Unit Size:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Constante de cellule Plages de mesure Types de connecteurs Unit Size
10511833 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Mini-DIN -
11748196 1 cm^-1 1µS/cm à 200mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10153012 1 cm^-1 1µS/cm à 200mS/cm Étanches DIN 8 broches 1 pièce
11768196 0,1 cm^-1 0.1 µS/cm à 100 mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10727564 0,1 cm^-1 0.1µS/cm à 100mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10256152 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
15937431 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10770085 1 cm^-1 10 μS/cm à 200 mS/cm Mini-DIN 8 broches 1 pièce
11996079 0,1 cm^-1 0,01 à 300µS/cm Mini-DIN 1 pièce
10113042 10 cm^-1 10µS/cm à 2000mS/cm Mini-DIN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10511833 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 011050MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    398.70€ / 1 pièces
    Économisez 106.30€
    21% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Menez à bien vos applications en laboratoire ou sur le terrain avec ces cellules de conductivité à deux électrodes, disponibles en différents matériaux et dans différentes plages de mesure.
Obtenez des mesures précises de l’eau ultra-pure, de l’eau de mer et plus encore avec les deux cellules à électrodes Thermo Scientific™ Orion™. Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain. La sonde 013016MD est optimale dans les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La 018020 MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris les acides et les bases concentrés. Les cellules en époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et mesurent une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
L’électrode de conductivité ThermoFisher Orion 013016MD est conforme aux normes SM 2510B ; D1125-95, -99 (A) pour les mesures de l’eau potable et USP<645> pour la mesure de la conductivité de l’eau pure
Fonctionnalités
Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain.
La sonde 013016MD est optimale dans les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La sonde 018020MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris des acides et des bases concentrés. Les cellules en époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et mesurent une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
Solutions requises
Normes
  • 011008 Étalon de conductivité / TDS 100 μS/cm, 5 flacons de 60 ml
  • Étalon de conductivité 01100910 147 μS/cm, 10 sachets
  • 011007 Étalon de conductivité / TDS 1413 μS/cm, 5 flacons de 60 ml
  • 01100710 Étalon de conductivité / TDS 1413 μS/cm, 10 sachets
  • 011006 Étalon de conductivité / TDS 12,9 mS/cm, 5 flacons de 60 ml
  • 01100610 Étalon de conductivité / TDS 12,9 mS/cm, 10 sachets
  • Étalon de conductivité 011005 111 mS/cm, 5 flacons de 60 ml
  • Étalon de conductivité 01100510 111 mS/cm, 10 sachets
Solution de conditionnement
  • 011001 Solution de conditionnement pour les cellules de conductivité 011050MD
Accessoires
  • 013017 Cellule à circulation de rechange
Articles inclus
  • 011050MD 011007 Étalon de conductivité / TDS 1413 μS/cm, 1 flacon de 60 ml
  • 011001 Solution de conditionnement, 1 flacon de 60 ml
  • 011510MD 011006 Étalon de conductivité / TDS 12,9 mS/cm, 1 flacon de 60 ml
  • 011007 Étalon de conductivité / TDS 1413 μS/cm, 1 flacon de 60 ml
  • 013016MD 011008 Étalon de conductivité / TDS 100 S/cm, 1 flacon de 60 ml
  • 013017 Cellule à circulation de rechange
Période de garantie
  • 12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Constante de cellule 1 cm^-1
Types de connecteurs Mini-DIN
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Type Cellules de conductivité à 2 électrodes
Description Sonde de conductivité de précision à deux cellules Orion
Matériau Époxy/platine, platiné
Plages de mesure 1µS/cm à 20mS/cm