Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de conductivité à deux cellules Orion™
Code produit 11996079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm^-1
10 cm^-1
1 cm^-1
Plages de mesure:
0,01 à 300µS/cm
0.1 µS/cm à 100 mS/cm
0.1µS/cm à 100mS/cm
10 μS/cm à 200 mS/cm
10µS/cm à 2000mS/cm
1µS/cm à 200mS/cm
1µS/cm à 20mS/cm
Types de connecteurs:
Câble : 8 DIN broches
Mini-DIN
Mini-DIN 8 broches
Étanches DIN 8 broches
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Plages de mesure Types de connecteurs Conditionnement
11996079 0,1 cm^-1 0,01 à 300µS/cm Mini-DIN 1 pièce
11748196 1 cm^-1 1µS/cm à 200mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10153012 1 cm^-1 1µS/cm à 200mS/cm Étanches DIN 8 broches 1 pièce
11768196 0,1 cm^-1 0.1 µS/cm à 100 mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10727564 0,1 cm^-1 0.1µS/cm à 100mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10256152 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
15937431 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Câble : 8 DIN broches 1 pièce
10511833 1 cm^-1 1µS/cm à 20mS/cm Mini-DIN -
10770085 1 cm^-1 10 μS/cm à 200 mS/cm Mini-DIN 8 broches 1 pièce
10113042 10 cm^-1 10µS/cm à 2000mS/cm Mini-DIN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11996079 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 013016MD
En stock
Menez à bien vos applications en laboratoire ou sur le terrain avec ces cellules de conductivité à deux électrodes, disponibles en différents matériaux et dans différentes plages de mesure.
Obtenez des mesures précises de l’eau ultra-pure, de l’eau de mer et plus encore avec les deux cellules à électrodes Thermo Scientific™ Orion™. Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain. La sonde 013016MD est optimale dans les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La 018020 MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris les acides et les bases concentrés. Les cellules en époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et mesurent une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011010A et 011010  sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011020A, 011020 et 9902BN sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesures est comprise entre 0,1 μS/cm et 100 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD, 011050A et 011050  sont en époxy/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD et 011510sont en époxy/graphite, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 013016MD, 013016A et 013016D  sont en acier (V4A), ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesure est comprise entre 0,01 μS/cm et 300 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 018020MD  sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 10 cm-1  et sont destinées aux solutions fortement concentrées en électrolytes ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 2 000 mS/cm.
Recommandé dans les cas suivants :
Destinées à une utilisation en laboratoire et sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,1 cm^-1
Types de connecteurs Mini-DIN
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Type Cellules de conductivité à 2 électrodes
Description Sonde de conductivité ultra-pure à 2 cellules Orion
Matériau Acier, V4A
Plages de mesure 0,01 à 300µS/cm