Learn More
Thermo Scientific™ Transformateur d’alimentation universel Orion™ pour instruments de mesure Star
Code produit 11854634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11854634 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11854634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1010003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.75€
    72.40€ / 1 pièces
    Économisez 5.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Évitez tout temps d’arrêt en cas de défaillance de l’adaptateur d’origine grâce au transformateur d’alimentation universel Thermo Scientific™ Orion™ pour instruments de mesure Star.
Évitez tout temps d’arrêt en cas de défaillance de l’adaptateur d’origine grâce au transformateur d’alimentation universel Thermo Scientific™ Orion™ pour instruments de mesure Star, une alimentation de rechange destinée à être utilisée avec tous les instruments de mesure Orion Star™.
  • Transformateur universel 110/220 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Transformateur d’alimentation universel
Type Accessoires pour instruments de mesure
Alimentation électrique 110/220 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Adaptateur d’alimentation universel avec plaques à fiche pour États-Unis/Europe/Royaume-Uni et Chine
Tension 110/220 V