Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre de paillasse Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Code produit 15611727 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec kit d’eau pure
Instrument de mesure avec kit standard
Instrument de mesure avec module de conductivité
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15611727 Instrument de mesure avec kit d’eau pure 1 pièce
11631499 Instrument de mesure avec module de conductivité 1 pièce
11641499 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15611727 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTAR23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00€
    2277.00€ / 1 pièces
    Économisez 488.00€
    17% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à cet instrument de mesure de paillasse de conductivité conçu pour la conductivité, les matières solides dissoutes totales (TDS), la salinité, la résistivité et la température.
Obtenez une grande précision, des performances exceptionnelles et une flexibilité époustouflante avec l’appareil de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™, doté d’un module de conductivité. Réalisez vos applications les plus exigeantes pour la conductivité, le total des solides dissous (TDS), la salinité, la résistivité et la température. Visualisez facilement les mesures sur l’écran aux couleurs exceptionnelles et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Obtenez des résultats fiables et rapides avec des valeurs de conductivité à sélection automatique et des options étendues de compensation de la température. Consignez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes.
  • Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique.
  • Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints.
  • Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal.
  • Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons.
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option.
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages les plus récents pour chaque paramètre.
  • Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures.
  • La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant.
  • L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité.
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans pour le remplacement.
Comprend le module de mesure de la conductivité Orion Versa Star :
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température.
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à six points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet.
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner.
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C.
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure de la conductivité.
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à dix comptes utilisateur avec accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit pour eau pure avec conductimètre de paillasse Orion Versa Star Pro
Comprend Instrument de mesure Versa Star Pro, module de conductivité VSTAR-CND, sonde de conductivité pour eau pure 013016MD Orion (K=0.1) avec cuve de circulation, étalon de conductivité 011008 Orion 100 μS, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μs ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μs ≤ 3 μs
Sorties USB (2), RS-232
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température
Points d’étalonnage (conductivité) 6
Gamme (conductivité) 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Gamme (TDS) 0.001 to 200.0 ppm
Résolution (TDS) 0.001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Entrées Mini-DIN 8 broches (sonde de conductivité avec température intégrée), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. STARA-PWR)
Dimensions (L x l x H) 28 × 24 × 10 cm (11 × 9.5 × 3.9 in), ajouter ≤ 2 cm (0.8 in) de longueur et de hauteur pour les modules
Poids (métrique) 1.2 kg, ajouter 0.2 kg pour chaque module
Poids (impériale) 2.5 lb, ajouter 0.5 lb pour chaque module
Type de sonde Sonde de conductivité, sonde d’agitation (avec sonde de conductivité 2 cellules 013016MD Orion pour eau pure)
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Modèle VERSA STAR Meter Pure Water Kit Option
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0.1 megohm, sélection automatique
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Méthodes 10 par canal
Stabilité Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 4, personnalisables avec des modules
Type Instrument de mesure avec kit d’eau pure
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre