Learn More
Thermo Scientific™ Module de conductivité Orion™ VERSA STAR™
Code produit 11691509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sorties d’alarme:
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Sorties d’alarme Conditionnement
11691509 Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11691509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTARCND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    833.40€ / 1 pièces
    Économisez 206.60€
    19% de réduction
En stock
Ajoutez des capacités de mesure de conductivité, TDS, salinité ou résistivité à votre instrument de mesure Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™.
Ajoutez des capacités de mesure de conductivité, TDS, salinité ou résistivité à votre instrument de mesure grâce au module de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™. Ce module propose un choix de courbes de salinité pratique ou d’eau de mer naturelle pour les mesures de salinité et des températures de référence de mesure sélectionnables de 5°, 10°, 15°, 20° ou 25°C avec options de courbes linéaires, non linéaires, nLFu ou EP pour les mesures de conductivité.
Caractéristiques :
  • Invites à l’écran en langage simple et touches rapides polyvalentes pour faciliter la sélection
  • Interface en plusieurs langues prenant en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, l’allemand et le chinois
  • Mémoire non volatile pouvant stocker jusqu’à 2 000 points de données avec indication de l’heure et de la date
  • Deux ports USB et RS232 pour faciliter le transfert de données et la mise à jour du logiciel de l’instrument de mesure
  • Logiciel d’analyse des données pour le transfert des résultats stockés ou l’affichage des mesures en temps réel
  • Contrôle direct de deux sondes d’agitateur Orion Star™ (Réf. 096019, vendues séparément) pour mélanger les échantillons sans utiliser de plaque d’agitation
  • Bras à électrodes et support de sonde de nouvelle conception pour le maintien et le placement des sondes dans les échantillons
  • Adaptateur secteur universel fonctionnant avec pratiquement toutes les sources d’alimentation en courant alternatif
  • Boîtier de classe IP54 supportant les éclaboussures
  • Garantie 3 ans (remplacement de l’instrument de mesure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ± 1 chiffre
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ± 1 chiffre
Précision (température) ±0.1°C
Précision (salinité) ± 0,1 ppt
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Étalonnage Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température
Constante de cellule 0,001 à 199,9
Points d’étalonnage Jusqu’à 6
Sondes compatibles Conductivité à deux ou quatre cellules avec température intégrée
Description Module de conductivité / TDS / résistivité / salinité / température Orion VERSA STAR
Type Module de mesure de la conductivité
Dimensions (L x l x H) 12°cm x 3°cm x 9,5°cm (4,7°in x 1,2°in x 3,8°in.)
Entrées Mini-DIN à 8 broches (conductivité avec sonde de température)
Comprend Module de conductivité Versa Star et guide de démarrage rapide imprimé
Indice IP IP-54
Modes de mesure Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Module de conductivité / TDS / résistivité / salinité / température Orion Versa Star
Type de sonde Sonde de conductivité à deux ou quatre cellules - à acheter séparément
Gamme (conductivité) 0,001 µS/cm à 3 000 mS/cm
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100 meg-ohms
Gamme (salinité) 0,01 à 80,0 ppt équivalent NaCl ; 0,01 à 42 ppt salinité pratique
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt
Résolution (conductivité) 0,001 µS minimum, 4 chiffres significatifs au minimum
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (résistivité) 2 ohm-cm
Résolution (salinité) 0,01 ppt
Résolution (température) 0,1°C
Résolution (TDS) 4 chiffres significatifs
Modes de mesure de la salinité Salinité pratique ou d’eau de mer naturelle (équivalent NaCl)
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt
Gamme de facteurs TDS Linéaire 0,01 à 10,00
Gamme de température (impériale) 41°F à 113°F (température ambiante)
Gamme de température (métrique) -5 à +105°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Poids (impériale) 0,5 lb
Garantie Remplacement de l’instrument de mesure pendant trois ans
Poids (métrique) 0,2 kg