Learn More
Thermo Scientific™ Module pour oxygène dissous Orion™ VERSA STAR™
Code produit 11631519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
400 à 850 mmHg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Conditionnement
11631519 400 à 850 mmHg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11631519 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTARRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    833.40€ / 1 pièces
    Économisez 206.60€
    19% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Réalisez de nombreuses applications avec le module pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™.
Réalisez de nombreuses applications avec le module pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™. Cet instrument de mesure de l’oxygène dissous polyvalent accepte et reconnaît automatiquement les sondes polarographiques et RDO optiques ou à luminescence. Il peut être étalonné selon une méthode d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de titration de Winkler ou d’étalonnage au point zéro.
Cet instrument de mesure polyvalent est doté d’un grand affichage graphique LCD couleur qui affiche les mesures, les connexions, l’heure, la date, l’ID d’échantillon, l’ID d’utilisateur et des informations d’étalonnage.
  • Faites votre choix parmi l’un des cinq modules pour personnaliser les quatre canaux en fonction de vos besoins. Sa polyvalence vous permet de le configurer selon vos besoins immédiats ou ultérieurs.
  • La mémoire non volatile stocke jusqu’à 2 000 points de données avec indication de l’heure et de la date.
  • L’instrument de mesure compense la température et la salinité avec une saisie manuelle et la pression barométrique (automatique ou manuelle).
  • Le logiciel d’analyse des données pour le transfert des résultats stockés ou l’affichage des mesures en temps réel est inclus.
  • Deux ports USB et RS232 facilitent le transfert des données et la mise à jour du logiciel.
  • Le contrôle direct pour deux sondes d’agitateur Orion Star™ (Réf. 096019, vendues séparément) permet de mélanger les échantillons sans utiliser de plaque d’agitation.
  • Un bras à électrodes inclus et un support de sonde de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
  • Le transformateur d’alimentation universel inclus fonctionne avec presque toutes les source d’alimentation en courant alternatif.
  • Le boîtier de classe IP54 supporte les éclaboussures.
  • Garantie de trois ans par échange de l’instrument de mesure incluse.
Simplicité d’emploi
  • Invites à l’écran exprimées en langage simple
  • Mise à jour des touches programmables pour faciliter la sélection
  • Interface en plusieurs langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (OD par mesure polarographique) ± 0,2 mg/l ; saturation de ± 2 %
Précision (RDO) ± 0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ± 0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, 10 % de la mesure entre 20 et 50 mg/l ; saturation de ± 2 %
Précision (baromètre) ± 6 mmHg
Précision (température) ±0.1°C
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, méthode manuelle (Winkler) et point zéro
Description Module de RDO / oxygène dissous / température Orion VERSA STAR
Type Measurement Module
Dimensions (L x l x H) 12°cm x 3°cm x 9,5°cm (4,7°in x 1,2°in x 3,8°in.)
Entrées Mini-DIN à 9 broches (sonde RDO ou sonde OD polarographique avec sonde de température)
Comprend Module RDO/DO Versa Star et guide de démarrage rapide imprimé
Indice IP IP-54
Modes de mesure Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Module de mesure optique / de température Orion Versa Star RDO
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0 à 500 %
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, saturation de 1 %
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Résolution de la pression 0,1 mmHg
Type de sonde Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (à acheter séparément)
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) Saturation de ± 2 %
Gamme (OD par mesure polarographique) 0 à 90 mg/l ; saturation de 0 à 600 %
Gamme (RDO) 0 à 50 mg/l ; saturation de 0 à 500 %
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/l ; 0,1, saturation de 1 %
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg/l ; 0,1, saturation de 1 %
Résolution (température) 0,1°C
Facteur de salinité 0 à 45 ppt
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Gamme de température (métrique) -5 à +105°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Poids (impériale) 0,5 lb
Garantie Remplacement de l’instrument de mesure pendant trois ans
Poids (métrique) 0,2 kg
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0 à 600%