Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pH / ISE Orion™ Versa Star Pro™
Description
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ doté d’un module de pH / ISE. Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure du pH, de la concentration ionique, des mV, du rH et de la température. Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables. Effectuez jusqu’à six points d’étalonnage du pH et des ISE, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232. Sélectionnez les systèmes avec un ou deux modules de pH / ISE.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
- L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
- Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
- Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
- Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal
- Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
- Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
- L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH / ISE Orion Versa Star :
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 6 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
- Les techniques incrémentales comprennent l’ajout et la soustraction connue unique, l’ajout et la soustraction connue double, l’ajout et la soustraction d’analyte simple
- Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, la stabilité de la plage de faible concentration et l’identification ID des électrodes avec vérification de l’étalonnage
- Sélectionnez l’instrument de mesure VSTAR40B ou le kit VSTAR40B2 avec deux modules de pH / ISE afin de mesurer plusieurs échantillons simultanément
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
Specifications
Specifications
| Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR) |
| Sorties | USB (2), RS-232 |
| Précision (ions spécifiques) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Fonctions d’ionométrie avancées | Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration |
| Sorties d’alarme | Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Étalonnage | pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif |
| Points d’étalonnage | Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point |
| Show More |