Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre pour pH / ionométrie Orion™ VERSA STAR™
Code produit 11601519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
pH -2,000 à 20,000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11601519 pH -2,000 à 20,000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11601519 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTARISE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00€
    872.10€ / 1 pièces
    Économisez 182.90€
    17% de réduction
En stock
Ajoutez des mesures de pH à votre instrument de mesure grâce au multimètre pour pH / ionométrie Orion™ Versa Star™.
Ajoutez des mesures de pH à votre instrument de mesure grâce au multimètre pour pH / ionométrie Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Sélectionnez l’un des cinq modules de mesure pour personnaliser les quatre canaux de votre instrument de mesure selon vos besoins. Le module vous permet de concevoir l’instrument de mesure exact dont vous avez besoin maintenant tout en vous laissant la latitude de modifier ses capacités de mesure ultérieurement.
Choisissez parmi cinq modules de mesure Thermo Scientific Orion Versa Star pour personnaliser les capacités de mesure de votre instrument de mesure Orion Versa Star. Les modules de mesure sont interchangeables et peuvent être ajoutés ou retirés à tout moment de chaque instrument de mesure Versa Star à quatre canaux.
Comprend le module de mesure pH / ISE Orion Versa Star :
  • Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez jusqu’à six points d’étalonnage du pH avec reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées
  • Effectuez jusqu’à six points d’étalonnage ISE (électrodes sélectives d’ions) avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
  • Les techniques incrémentales comprennent l’ajout et la soustraction connue unique, l’ajout et la soustraction connue double, l’ajout et la soustraction d’analyte simple
  • Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, la stabilité de la plage de faible concentration et l’identification ID des électrodes avec vérification de l’étalonnage
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage et l’état des électrodes de pH ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure du pH
  • Le module offre une garantie de remplacement de 3 ans
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) pH ± 0,002
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Fonctions d’ionométrie avancées Point final programmé, point à point linéaire, correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable et stabilité de la plage faible concentration, y compris ajout et soustraction connue unique, ajout et soustraction double connue, ajout et soustraction d’analyte simple
Précision (température) ±0.1°C
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Étalonnage 1 point (mode mV)
Points d’étalonnage (ionométrie) 1 à 6
Points d’étalonnage (pH) 1 à 6
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Description Module pour pH / mV / ionométrie / température Orion VERSA STAR
Type Module de mesure de pH / ISE
Dimensions (L x l x H) 12°cm x 3°cm x 9,5°cm (4,7°in x 1,2°in x 3,8°in.)
Entrées BNC (pH ou ionométrie), Mini-DIN à 8 broches (température), à broche de référence
Comprend Module pH / mV / ionométrie / température VERSA STAR
Point isopotentiel pH de 7,000 (réglable), ISE de 1,000 (réglable)
Indice IP IP-54
Modes de mesure pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Module de mesure de pH/ISE/mV/RmV/ORP/température Orion Versa Star
Plage de pH pH -2,000 à 20,000
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (à commander séparément)
Gamme (ions spécifiques) 0 à 19 999 en ppm, M, mg/l, %, ppb ou sans unité
Gamme (mV) ± 2 000,0 mV
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (ions spécifiques) Jusqu’à 4 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (pH) pH 0,1/0,01/0,001
Résolution (température) 0,1°C
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F
Gamme de température (métrique) -5 à +105°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Poids (impériale) 0,5 lb
Garantie Garantie du module de 3 ans
Poids (métrique) 0,2 kg