Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse pour pH/LogR™ Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Code produit 15621727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure
Instrument de mesure, kit d’échantillons micro
Instrument de mesure, kit pour échantillons difficiles
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15621727 Instrument de mesure, kit d’échantillons micro 1 pièce
11631509 Instrument de mesure 1 pièce
11641509 Instrument de mesure, kit pour échantillons difficiles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15621727 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTAR83
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00€
    2259.00€ / 1 pièces
    Économisez 551.00€
    19% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à notre instrument de mesure de paillasse doté d’un module de pH/LogR pour le pH, les mV, la rH et la technologie de température LogR.
Obtenez une grande précision, des performances exceptionnelles et une flexibilité époustouflante avec l’appareil de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™, doté d’un module pH / LogR. Réalisez vos applications les plus exigeantes pour le pH, les valeurs mV, ORP et la température LogR. Visualisez facilement les mesures sur l’écran aux couleurs exceptionnelles et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Utilisez la technologie LogR pour mesurer à la fois le pH et la température à l’aide de la poire en verre de la plupart des électrodes de pH. Consignez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
  • Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
  • Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
  • Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal
  • Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
  • Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
  • L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH / LogR Orion Versa Star :
  • pH, mV, mV relatifs ou rH avec la température à l’aide de la technologie LogR, sonde ATC ou saisie manuelle
  • La technologie LogR utilise l’ampoule en verre de la plupart des électrodes de pH pour mesurer à la fois le pH et la température au même endroit, ce qui est idéal pour les petits volumes d’échantillons et les échantillons qui sont difficiles à nettoyer
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage et l’état des électrodes de pH ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure du pH
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à dix comptes utilisateur avec accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit pour microéchantillons avec instrument de mesure pH / LogR de paillasse Orion Versa Star Pro
Comprend Instrument de mesure Versa Star Pro, module pH / LogR VSTAR-LR, électrode de pH 8220BNWP ROSS Micro à corps en verre, sonde ATC en acier inox 927007MD Orion, kit de tampon pH et de solution 810199 ROSS, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,002
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties USB, RS-232
Measurement Modes pH avec température LogR, mV ou mV relatif ou ORP avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif, ORP, température LogR et température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 2000
Gamme (rH) ± 2000,0mV
Résolution (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 (mV relatif), 1 (ORP)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC, automatique avec électrode de pH via le mode LogR
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point, étalonnage de température LogR en 3 points
Type d’affichage LCD, graphique couleur avec options personnalisables par l’utilisateur
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec modes de mesure lecture automatique, chronométré et ponctuel ; manuel
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. STARA-PWR)
Dimensions (L x l x H) 28 × 24 × 10 cm (11 × 9.5 × 3.9 in), ajouter ≤ 2 cm (0.8 in) de longueur et de hauteur pour les modules
Poids (métrique) 1.2 kg, ajouter 0.2 kg pour chaque module
Poids (impériale) 2.5 lb, ajouter 0.5 lb pour chaque module
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Méthodes 10 par canal
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Gamme (mV relative) ±2000.0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Point isopotentiel pH 7.000 (réglable)
Stabilité Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 4, personnalisables avec des modules
Type Instrument de mesure, kit d’échantillons micro