Learn More
Thermo Scientific™ Module de pH Orion™ VERSA STAR™
Code produit 11621519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
pH -2,000 à 20,000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11621519 pH -2,000 à 20,000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11621519 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTARPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    476.10€ / 1 pièces
    Économisez 118.90€
    19% de réduction
En stock
Sélectionnez l’un des cinq modules pour personnaliser quatre canaux de votre multimètre d’électrochimie avancé.
Faites votre choix parmi cinq modules pour personnaliser quatre canaux de l’instrument de mesure de paillasse polyvalent Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™.
Caractéristiques :
  • Contrôle direct de deux sondes d’agitateur Orion Star (Réf. 096019, vendues séparément) permet de mélanger les échantillons sans utiliser de plaque d’agitation.
  • Un bras à électrodes et un support de sonde de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
  • L’adaptateur secteur universel fonctionne avec pratiquement toutes les sources d’alimentation en courant alternatif.
  • Le boîtier de classe IP54 supporte les éclaboussures.
Interface utilisateur
  • Le grand écran graphique LCD affiche les mesures, connexions, heures, dates, ID d’échantillon, ID d’utilisateur et informations d’étalonnage.
  • L’instrument de mesure comporte des invites à l’écran en langage simple et des touches rapides polyvalentes pour faciliter la sélection.
  • L’interface en plusieurs langues prend en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, l’allemand et le chinois.
Gestion des données :
  • La mémoire non volatile peut stocker jusqu’à 2 000 points de données avec indication de l’heure et de la date.
  • Deux ports USB et RS232 facilitent le transfert des données et les mises à jour du logiciel de l’instrument de mesure.
  • Le logiciel d’analyse des données transfère les résultats stockés et affiche les mesures en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) pH ± 0,002
Précision (mV) ± 0,2  mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (température) ±0.1°C
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Étalonnage pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH et température
Points d’étalonnage 1 à 6
Description Module de pH / mV / température Orion VERSA STAR
Type Module de mesure de pH
Dimensions (L x l x H) 12°cm x 3°cm x 9,5°cm (4,7°in x 1,2°in x 3,8°in.)
Entrées BNC (pH), Mini-DIN à 8 broches (température), à broche de référence
Comprend Module pH Versa Star et guide de démarrage rapide imprimé
Point isopotentiel pH 7,000 (réglable)
Indice IP IP-54
Modes de mesure pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Module de mesure de pH / mV / RmV / ORP / température Orion Versa Star
Plage de pH pH -2,000 à 20,000
Type de sonde Électrode de pH, sonde ATC, électrode ORP, électrode de référence - à acheter séparément
Gamme (mV) ± 2 000,0  mV
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Résolution (mV) 0,1  mV
Résolution (pH) pH 0,1/0,01/0,001
Résolution (température) 0,1°C
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Gamme de température (impériale) 23° à 221°F
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F
Gamme de température (métrique) -5 à +105°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Poids (impériale) 0,5 lb
Garantie Garantie du module de 3 ans
Poids (métrique) 0,2 kg