Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pour pH/ISE/conductivité/oxygène dissous Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Code produit 11671509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure, 2 modules, électrode pH
Instrument de mesure, 2 pH/ISE/mV/Temp. Modules
Instrument de mesure, module pH/ISE/mV
Instrument de mesure, pH/ISE/mV/Temp. Module
Kit multimètre
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11671509 Instrument de mesure, pH/ISE/mV/Temp. Module 1 pièce
11651509 Instrument de mesure, module pH/ISE/mV 1 pièce
15686775 Kit multimètre 1 pièce
11661509 Instrument de mesure, 2 modules, électrode pH 1 pièce
11681509 Instrument de mesure, 2 pH/ISE/mV/Temp. Modules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11671509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTAR92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00€
    3888.00€ / 1 pièces
    Économisez 957.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ doté de modules de pH / ISE, de conductivité et de RDO / OD permettant de mesurer jusqu’à 4 canaux simultanément.
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse multiparamètre pour pH/ISE/conductivité/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™.Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure du pH, de la concentration ionique, de la conductivité, de l’oxygène dissous et de la température.Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables.Enregistrez jusqu’à 2 000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.Sélectionnez les systèmes avec un ou deux modules de pH/ISE.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
  • Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
  • Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
  • Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
  • Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
  • L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH / ISE Orion Versa Star :
  • Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur
  • Effectuez un étalonnage ISE jusqu’à 6 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
Comprend le module de mesure de la conductivité Orion Versa Star :
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à 6 points
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
Comprend un module de mesure de RDO / OD Orion Versa Star
  • Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
  • Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR)
Sorties USB (2), RS-232
Précision (baromètre) ±6 mmHg
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μS ≤ 3 μS
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Précision (OD par mesure polarographique) ± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Précision (RDO) ± 0,1 mg/L jusqu’à 8 mg/L, ± 0,2 mg/L de 8 jusqu’à 20 mg/L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/L
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Fonctions d’ionométrie avancées Point final temporisé, point à point linéaire, correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (conductivité) Jusqu’à 6
Points d’étalonnage (ionométrie) 1 à 6
Points d’étalonnage (pH) 1 à 6
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 2000 avec horodatage
Description pH-mètre de paillasse Orion Versa Star Pro avec module de pH/mV/ISE/température VSTAR-ISE ; module de conductivité/TDS/résistivité/salinité/température VSTAR-CND ; kit de module de température VSTAR-RD RDO/DO/température
Canaux 4 - personnalisables avec des modules
Type d’affichage Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur
Indice IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, conductivité, TDS, salin, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 600,0%
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 meg-ohms
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Gamme (TDS) 0,001 à 200,0 ppm
Résolution (ions spécifiques) 0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur)
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001 pH
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend Instrument de mesure Versa Star Pro, module de pH/ISE VSTAR-ISE, module de conductivité VSTAR-CND, module d’ODR/OD VSTAR-RD, électrode de pH/ATC à corps en époxy 8157BNUMD ROSS Ultra Triode, capteur de conductivité 013005MD Orion DuraProbe à 4 cellules (K=0,475), capteur d’oxygène dissous optique d’ODR 083005MD Orion, Sonde d’agitation 096019 Orion Star, kit de solution et tampon pH 810199ROSS, étalon de conductivité 011007 Orion 1413 µS, kit de maintenance 080513 DO, adaptateur/entonnoir/agitateur BOD, support d’électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface informatique et certificat de test de l’instrument de mesure.
Entrées BNC (pH ou ISE), Mini-DIN à 8 broches (température), broche de référence, Mini-DIN à 8 broches (conductivité avec sonde de température), Mini-DIN à 9 broches (ODR ou OD polarographique avec sonde de température), 2 entrées d’agitateur
Point isopotentiel pH 7,000 (réglable), ISE 1,000 (réglable)
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure de pH/ISE/mV/RmV/ORP/conductivité/TDS/salinité/résistivité/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Versa Star Pro 90
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ± 2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ± 10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0,0 à 500,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, saturation de 1 %
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Résolution de la pression 0,1 mmHg
Type de produit Instrument de mesure, pH/ISE/mV/Temp. Module
Gamme (ions spécifiques) 0,0001 à 19990 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 90,00 mg/l
Gamme (RDO) 0,00 à 50,00 mg/l
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, sans condensation
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/L
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg/L
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Résolution (TDS) 0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Facteur de salinité 0,0 à 45,0 ppt, correction automatique à l’aide de la mesure de conductivité ou de l’entrée manuelle de la salinité de l’échantillon
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Précision de la température ± 0,1°C
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Température (métrique) de référence 5°, 10°, 15°, 20°, 25°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure et le module
Dimensions (L x l x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in), ajouter ≤ 2 cm (0,8 in) de longueur et de hauteur pour les modules
Poids (impériale) 2,5 lb, ajouter 0,5 lb pour chaque module
Poids (métrique) 1,2 kg, ajouter 0,2 kg pour chaque module