missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORM-10962, MedChemExpress

Code produit 17252554
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17252554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17252554 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY123785

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ORM-10962 is a potent, highly selective sodium-calcium exchanger (NCX) inhibitor, with IC50 values of 67 and 55 nM for the reverse and forward mode inhibition, respectively.

ORM-10962 is a potent, highly selective sodium-calcium exchanger (NCX) inhibitor, with IC50 values of 67 and 55 nM for the reverse and forward mode inhibition, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau ORM-10962
CAS 763926-98-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H29N3O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (544.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=C3C(CCC(C4=CC=CC=C4)O3)=C2)N=C1)CN5CCC(O)CC5
Poids moléculaire (g/mol) 459.54
Poids de la formule 459.54
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.