Learn More
Ormétoprime, TRC
Code produit 30416534
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6868001G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H18 N4 O2
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-Diamino-5-(4,5-dimethoxy-2-methylbenzyl)pyrimidine, Ormethoprim
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nom IUPAC 5-[(4,5-diméthoxy-2-méthylphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 274.32
Poids de la formule 274.143
Pourcentage de pureté >95