Learn More
Ornidazole, MedChemExpress
Code produit 16430968
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16430968 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16430968 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0508
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ornidazole
CAS 16773-42-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10ClN3O3
Quantité 5 g
Synonyme Ro 7-0207
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Poids moléculaire (g/mol) 219.63
Poids de la formule 219.63
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation