Learn More
Ornidazole, TRC
Code produit 30426627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6885001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ornidazole
CAS 16773-42-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H10 Cl N3 O3
Quantité 1 g
Synonyme Ornidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidazole, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
Formule InChI InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
Nom IUPAC 1-chloro-3-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 219.63
Poids de la formule 219.0411
Pourcentage de pureté >95