Learn More
Ornidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ornidazole |
| CAS | 16773-42-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C7 H10 Cl N3 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ornidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidazole, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-3-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.63 |
| Afficher plus |