Learn More
MedChemExpress Ornipressin
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.63% |
| CAS | 3397-23-7 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 1042.19 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 2 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (95.95 mM) |
| Synonyme | POR-8 |