Learn More
Acide orotique, anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451010 100 g 100g
11461010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25349.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.097 g/mol
Orotic acid is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5?-phospho-α-d-ribose 1?-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5?-monophosphate (OMP). It is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5?-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. It may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide orotique est un intermédiaire dans la biosynthèse de novo de la pyrimidine qui peut être utilisé pour étudier la spécificité et la cinétique de l’orotate phosphoribosyltransférase (OPRT) qui catalyse le transfert réversible de phosphoribosyle de 5′-phospho-α-d-ribose 1′-diphosphate (PRPP) en acide orotique (OA), formant ainsi du pyrophosphate et de l’orotidine 5′-monophosphate (OMP). Il est utilisé comme matériau de départ pour la bioproduction commerciale potentielle d’uridine 5′-monophosphate (UMP) par des microbes tels que Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) ou Saccharomyces cerevisiae. Il peut être utilisé pour étudier la voie de signalisation cellulaire dépendante de l’AMPK/SREBP-1 et les mécanismes de régulation de la transcription qui induisent la lipogenèse hépatique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-86-1
Formule moléculaire C5H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.097
Numéro MDL MFCD00006027
Clé InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
CID PubChem 967
ChEBI CHEBI:16742
Nom IUPAC 2,4-acide dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotic acid
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 344°C to 347°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orotic acid, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid