Learn More
Acide orotique, anhydre, MP Biomedicals™
Code produit 11482582 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11482582 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11482582 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215179010
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotic acid
CAS 65-86-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C5H4N2O4
Quantité 10 g
Synonyme orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
Clé InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 156.097
CID PubChem 967
ChEBI CHEBI:16742
Poids de la formule 156.1
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orotic Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic Acid Monohydrate